Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Volymflaskor av glas, klass A, med certifikat
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ingår med glaspropp med droppspets
- Kontrastblått emaljtryck på transparenta flaskor säkerställer en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
- Finns i alla ISO storlekar från 5 till 2000 ml
- Finns i transparenta och bärnstensfärgade färger
- Tillverkad av kemiskt resistent borosilikat 3.3 glas med låg expansionskoefficient
- Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Färg | Genomskinlig |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Glas |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | NS 29/32 |