Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Examinerad pipett
Produktkod. 12078359 Handla allt Brand Produkter
Change view
Noggrannhet:
±0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
12078359 ±0,1 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 12078359 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 28415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 SEK
    683.42 SEK / Paket med 6
    Save 401.58 SEK
    37% Av
I lager
BLAUBRAND™ Graduerad pipett inkluderar en bomullsplugg.
  • Typ 3 (noll upptill)
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid 5 sekunder
  • Levererat med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per tillverkarens packningsenhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,1 ml
Aspiratorplugg Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Beskrivning TD, ex
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Volym (metrisk) 25 mL