Läs mer
BRAND™ Räknekammare, Neubauer-mönster, BLAUBRAND™ , dubbelt avgörande
Produktkod. 10360141 Handla allt Brand Produkter
Change view
Inkluderar:
Med fjäderklämmor
Utan fjäderklämmor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
10360141 Utan fjäderklämmor Varje
10450751 Med fjäderklämmor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10360141 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 718605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    676.58 SEK / Paket med 1
    Save 121.42 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
BLAUBRAND™ kvalitet. Enastående mätprecision. 100% certifierad kvalitet.
  • Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
  • Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
  • De fyra stora rutorna i hörnen markerade ''L'' för att räkna leukocyter är var och en uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
  • Varje gruppruta består av 16 minirutor med 0,05 mm sidor, var och en har en area på 0,0025 mm 2 .
  • De 5 grupprutorna i den stora centrala fyrkanten används för att räkna trombocyter och erytrocyter.
  • I motsats till de mer avancerade förbättrade Neubauer-räknekamrarna, begränsas räkneytan för varje gruppruta av den yttre av de tredubbla gränslinjerna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Räkneenhet
Kvantitet 1 Varje
Djup (metriskt) 0.1mm
För användning med (applikation) Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter
Inkluderar Utan fjäderklämmor