Beskrivning
- Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
- Domen visar 9 stora rutor på 1 mm 2 vardera.
- De fyra stora rutorna i hörnen markerade ''L'' för att räkna leukocyter är var och en uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
- Den stora kvadraten i mitten är uppdelad i 16 rutor med 0,25 mm sidor.
- Varje gruppruta består av 16 minirutor med 0,05 mm sidor, var och en har en area på 0,0025 mm 2 .
- De 5 grupprutorna i den stora centrala fyrkanten används för att räkna trombocyter och erytrocyter.
- I motsats till de mer avancerade förbättrade Neubauer-räknekamrarna, begränsas räkneytan för varje gruppruta av den yttre av de tredubbla gränslinjerna.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Djup (metriskt) | 0.1mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| För användning med (applikation) | Räkna leukocyter, trombocyter och erytrocyter |
| Inkluderar | Med fjäderklämmor |