Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark Bulb Pipetter
Produktkod. 11313854 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
2.5 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11313854 2 mL Paket med 12
11303854 1 mL Paket med 12
11323854 2.5 mL Paket med 6
11323864 20 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11313854 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 29703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.14 SEK
    874.66 SEK / Paket med 12
    Save 316.48 SEK
    26% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Unik klass AS volumetriska pipetter gjorda av Soda-lime glas med 1 markering och blå gradering med en volym på 20 ml, en tolerans på 0,03± ml och en total längd på 510± 10 mm.
  • Volumetriska pipetter, klass AS , Soda-lime glas, 1 märkning, blå gradering
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M-märkning med batchnummer
  • Gradering och inskriptioner i starkt kontrasterande blå emalj Kalibrerad för att leverera (EX )
  • Alla Blaubrand™ volumetriska pipetter levereras med batchnummer och ett batchcertifikat per tillverkarens ytterförpackning (upp till 2ml: 12 cylindrar, över 2 ml: 6 cylindrar per förpackning)
  • Finns även med individuellt certifikat eller DAkkS (tidigare DKD) kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648
Klass AS
Min. Flödestid 5 sek.
Kvantitet 12/Pk.
Färg Orange
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 330 mm
Typ Enmarks glödpipett