Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmärkes pipetter i glas, klass A, med certifikat
Produktkod. 15144332 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
15 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15144332
Brand: BRAND™ 950615
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå emalj med hög kontrast representerar en optimal kombination av motstånd och läsbarhet. Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse.
  • Tillverkad av AR-GLAS™
  • Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
  • Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
  • Levereras med individ USP intyg om överensstämmelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Glödlampa pipett