Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™
- Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
- Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
- Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
- Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP |
| Klass | A |
| Material | AR-GLAS |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Nej |
| Färg | Orange |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 330 mm |
| Typ | Glödlampa pipett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |