Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmarks pipetter i glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. 15188254 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15188254 1 mL Paket med 12
15338207 0.5 mL Paket med 12
15121607 2 mL Paket med 12
15214069 3 mL Paket med 6
15181627 4 mL Paket med 6
15181307 4 mL Varje
15197655 5 mL Varje
15208918 7 mL Paket med 6
15128264 15 mL Paket med 6
15198254 25 mL Paket med 6
15379212 40 mL Paket med 6
15111677 100 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15188254 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 30602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    1057.19 SEK / Paket med 12
    Save 262.81 SEK
    19% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå emalj med hög kontrast representerar en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Tillverkad av AR-GLAS™
  • Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
  • Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
  • Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Glödlampa pipett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Pipetkontroller