Läs mer
BRAND™ BLAUBRAND™ Enmarks pipetter i glas, klass A, USP , Certifierad
Produktkod. 15379212 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15379212 40 mL Paket med 6
15338207 0.5 mL Paket med 12
15188254 1 mL Paket med 12
15121607 2 mL Paket med 12
15214069 3 mL Paket med 6
15181627 4 mL Paket med 6
15181307 4 mL Varje
15197655 5 mL Varje
15208918 7 mL Paket med 6
15128264 15 mL Paket med 6
15198254 25 mL Paket med 6
15111677 100 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15379212 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 30617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    876.42 SEK / Paket med 6
    Save 358.58 SEK
    29% Av
I lager
Blå emalj med hög kontrast representerar en optimal kombination av motstånd och läsbarhet
  • Tillverkad av AR-GLAS™
  • Optimerad flödesgeometri i spetsen säkerställer tillförlitlig vätskedispensering från pipetten
  • Brandpolerade kanter för mer hållbarhet
  • Finns i alla ISO storlekar från 0,5 till 100 ml
  • Levereras med batchnummer och medföljande USP batchcertifikat i originalförpackning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Färg Vitt
Volym (metrisk) 40 mL
Längd (metrisk) 540 mm
Typ Glödlampa pipett
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Pipetkontroller