Läs mer
BRAND™ BlauBRAND™ Pellet Pattern Automatic Burette
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Material | Borosilicate Glass |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | Glass Bottle |
| Tolerans | ±0.02 mL |
| Typ | Automatic Buret |
| Klass | Class AS |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 385, USP |