Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Belagd borosilikatglas Klass A volymflaska
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Tolerans:
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- PUR-beläggningen omsluter mätkolvarna som en skyddande hud. I händelse av brott hjälper säkerhetsbeläggningen till att hålla kvar glasfragmenten.
- Jämfört med obelagda glaskolvar ökar inte den elektrostatiska laddningen.
- Den ljusblå beläggningen underlättar optisk särskiljning.
- Den maximala drifttemperaturen vid torr värme är °135 C (exponeringstid< 30 min).
- Frekvent autoklavering vid 121° C minskar splittringsskyddet.
- Rengöring upp till max. 95° C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibrerad för att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Klar med ljusblå beläggning |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Hals stil | Smal |
| nr per ärende | 2 stycken |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Klass | A |
| Visa mer |