Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Belagd borosilikatglas Klass A volymflaska
Produktkod. 10719375 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
14/23
19/26
24/29
Hals stil:
Bred
Smal
Tolerans:
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10719375
Brand: BRAND™ 36553
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Belagd borosilikatglas Volymflaska Klass A hjälper till att innehålla glasfragment i händelse av att dess skyddande hud går sönder. Jämfört med obelagda glaskolvar ökar inte den elektrostatiska laddningen. Den ljusblå beläggningen underlättar optisk särskiljning.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
  • PUR-beläggningen omsluter mätkolvarna som en skyddande hud. I händelse av brott hjälper säkerhetsbeläggningen till att hålla kvar glasfragmenten.
  • Jämfört med obelagda glaskolvar ökar inte den elektrostatiska laddningen.
  • Den ljusblå beläggningen underlättar optisk särskiljning.
  • Den maximala drifttemperaturen vid torr värme är °135 C (exponeringstid< 30 min).
  • Frekvent autoklavering vid 121° C minskar splittringsskyddet.
  • Rengöring upp till max. 95° C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Kalibrerad för att innehålla
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Klar med ljusblå beläggning
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
Hals stil Smal
nr per ärende 1 Styck
Tolerans ±0,4 ml
Klass A
Stängningsstorlek 24/29