Läs mer
Brand™ Blaubrand™ Soda Lime Glas Graduated Pipets
Handla allt Brand Produkter
:
Kapacitet: 10mL; Orange
Beskrivning
- Tillverkad av AR-GLAS™ Soda Lime Glas
- DIN EN ISO 835 certifierad
- Typ 3 (noll överst)
- Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
- Väntetid: 5 sekunder
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Kalibrering | Att leverera |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 835 |
| Klass | AS |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Blått |
| Examen | 0.1 mL |
| Kvantitet | 12 st |
| Tolerans | 0.1 mL |
| Visa mer |