Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks bulbpipetter
Produktkod. 11363854 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Färg Längd (metrisk) unitSize
11363854 6 mL ±0,015 ml Orange 400 mm Paket med 6
11393844 0.5 mL ±0,005 Svart 300 mm Paket med 12
11333854 3 mL ±0,01 ml Svart 330 mm Paket med 6
11343854 4 mL ±0,015 ml Rött 400 mm Paket med 6
11353854 5 mL 0.015 mL Vitt 400 mm Paket med 6
11373854 7 mL ±0,015 ml Klart 400 mm Paket med 6
11303864 10 mL ±0,02 ml Rött 440 mm Paket med 6
11313864 15 mL ±0,03 ml Klart 510 mm Paket med 6
11333864 25 mL ±0,03 ml Blått 520 mm Paket med 6
11343864 30 mL ±0,03 ml Svart 520 mm Paket med 6
11363864 50 mL ±0,05 ml Rött 540 mm Paket med 6
11373864 100 mL ±0,08 ml Gult 585 mm Paket med 6
11353864 40 mL ±0,05 ml Vitt 540 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11363854 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 29708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.19 SEK
    736.63 SEK / Paket med 6
    Save 63.56 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans ±0,015 ml
Färg Orange
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 400 mm
Typ Glödlampa pipett