Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-marks bulbpipetter
Produktkod. 11363864 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,005
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0.015 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11363864
Brand: BRAND™ 29718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mark med DE-M Märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans ±0,05 ml
Färg Rött
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 540 mm
Typ Glödlampa pipett