Läs mer
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-marks bulbpipetter
Produktkod. 11888281 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Tolerans:
±0,005 ml
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Tolerans Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11888281 50 mL ±0,05 ml Rött 540 mm Paket med 6
11848281 10 mL ±0,02 ml Rött 440 mm Paket med 6
11808281 1 mL ±0,008 ml Blått 300 mm Paket med 12
11818281 2 mL ±0,01 ml Orange 330 mm Paket med 12
11868281 20 mL ±0,03 ml Gult 510 mm Paket med 6
11828281 3 mL ±0,01 ml Svart 330 mm Paket med 6
11838281 5 mL ±0,015 ml Vitt 400 mm Paket med 6
11858281 15 mL ±0,03 ml Klart 510 mm Paket med 6
11898271 0.5 mL ±0,005 ml Svart 300 mm Paket med 12
11878281 25 mL ±0,03 ml Blått 520 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11888281 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 29738
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets inkluderar DE-M-märkning i blå emalj. Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren. DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
  • Tillverkad av AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 2 märken med DE-M-märkning i blå emalj
  • Klass AS
  • DIN EN ISO 648 certifierade
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
  • Väntetid: 5 sekunder
  • Levereras med batchnummer och bifogat ett batchcertifikat per förpackningsenhet av tillverkaren.
  • DAkkS kalibreringscertifikat tillgängligt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klass AS
Material AR-GLAS, Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Blått
Examen 0.1 mL
Typ av examen DE-M Märkning
Kvantitet 6-pack
Tolerans ±0,05 ml
Färg Rött
Volym (metrisk) 50 mL
Längd (metrisk) 540 mm
Typ Glödlampa pipett