Läs mer
(-)-Blebbistatin, MedChemExpress
Beskrivning
(-)-Blebbistatin is a selective inhibitor of the ATPase activity of non-muscle myosin II.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Blebbistatin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 856925-71-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H16N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (S)-(-)-Blebbistatin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (34.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |