Läs mer
MedChemExpress Bleomycin sulfate
Produktkod. 16457398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16457398 10 mg
1 options
Produktkod. 16457398 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17565
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Bleomycin sulfate is a DNA synthesis inhibitor. Bleomycin hydrochloride is a DNA damaging agent. Bleomycin sulfate is an antitumor antibiotic.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 1512.62 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 9041-93-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet H2O : 255 mg/mL (168.58 mM∣Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (41.32 mM∣Need ultrasonic)
Mål DNA/RNA Synthesis∣Antibiotic