Läs mer
Bleomycinsulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 15779150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15779150 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15779150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219030610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6640.00 SEK
    6321.22 SEK / 10mg
    Save 318.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Bleomycinsulfat från Streptomyces verticillus, Vitt pulver
  • Det är ett atineoplastiskt antibiotikum.
  • En blandning av cytotoniska glykopeptidantibiotika som reagerar med DNA och orsakar strängklyvning; de har också visat sig ha en typ av syretransferasaktivitet. Bleomycin A2 är huvudkomponenten i bleomycinet som används kliniskt.
  • Bleomyciner skiljer sig från varandra i den terminala aminen och uppvisar varierande biologisk aktivitet.
Specifikationer
CAS 9041-93-4
Färg Vitt
Anteckningar om renhetsgrad >99.0%
Molekylformel C55H85N17O25S4
MDL-nummer MFCD00070310
Kvantitet 10 mg
Synonym Blenoxane, Blexane, Bleo
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten, metanol; Lätt löslig i etanol. Praktiskt taget olöslig i aceton, etylacetat, butylacetat, eter.
InChI-nyckel WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Molekylvikt (g/mol) 1512.62
PubChem CID 122172957
Fysisk form Pulver