Learn More
Bleomycin Sulfate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15779150 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15779150 10 mg 10mg
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15779150 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219030610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6640.00 SEK
    6321.22 SEK / 10mg
    Save 318.78 SEK
    4% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Bleomycin Sulfate from Streptomyces verticillus, White powder
  • It is an atineoplastic antibiotic.
  • A mixture of cytotonic glycopeptide antibiotics which reacts with DNA and causes strand scission; they have also been shown to have a type of oxygen transferase activity. Bleomycin A2 is the main component of the bleomycin employed clinically.
  • Bleomycins differ from one another in the terminal amine and show varying biological activity.
Specifica
CAS 9041-93-4
Color White
Molecular Formula C55H85N17O25S4
MDL Number MFCD00070310
Quantity 10 mg
Synonym Blenoxane, Blexane, Bleo
Solubility Information Very soluble in water, methanol; slightly soluble in ethanol. Practically insoluble in acetone, ethyl acetate, butyl acetate, ether.
InChI Key WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Molecular Weight (g/mol) 1512.62
PubChem CID 122172957
Grade >99.0%
Physical Form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.