Läs mer
Bleomycinsulfat
Produktkod. 15483439
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483439 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15483439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60727.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.38 SEK
    3856.65 SEK / 10mg
    Save 438.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bleomycinsulfat, CAS # 9041-93-4, är en glykopeptidförening med antibiotisk aktivitet isolerad från Streptomyces verticillus. Den uppvisar också anticanceraktivitet. | CAS: 9041-93-4 | C55H85N17O25S4 | 1512,619 g/mol
Bleomycinsulfat används som ett glykopeptidantibiotikum. Det är kapabelt att inducera oxidativ klyvning av DNA-ryggraden, vilket leder till apoptos och även bryter ner RNA, och har rapporterats visa selektivitet för RNA över DNA. Bleomycin fungerar som ett skleroserande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Bleomycinsulfat isolerades initialt från Streptomyces verticillus. Det är en glykopeptidförening med antibiotisk aktivitet
  • Det har förmågan att inducera oxidativ klyvning av DNA-ryggraden, vilket leder till apoptos
  • Bleomycinsulfat kan bilda ett komplex med järn som reducerar syre till superoxid och hydroxylradikaler. Dessa reaktiva syrearter kan orsaka enkel- och dubbelsträngade brott i DNA samt främja kolhydratoxidation, lipidperoxidation och förändringar i prostaglandinsyntes och nedbrytning
Ansökan
  • Det kan användas för att hämma DNA-metabolism och bromsa eller stoppa celltillväxt. Denna egenskap förklarar dess anticanceraktivitet
  • Bleomycinsulfat kan också användas för att bryta ner RNA eftersom det är mer selektivt för RNA än DNA
  • Lokala injektioner av bleomycinsulfat i musmodeller kan inducera sklerotisk hud som härmar sklerodermi
  • I laboratorieforskning används bleomycin för att inducera lungfibros hos möss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9041-93-4
Molekylformel C55H85N17O25S4
Molekylvikt (g/mol) 1512.619
MDL-nummer MFCD00070310
InChI-nyckel WUIABRMSWOKTOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131664136
IUPAC-namn [2-[2-[2-[[6-amino-2-[3-amino-1-[(2,3-diamino-3-oxopropyl)amino]-3-oxopropyl]-5-metylpyrimidin-4-karbonyl]amino]-3-[[5-[[1-[2] -[4-[4-(3-dimetylsulfoniopropylkarbamoyl)-1,3-tiazol-2-yl]-1,3-tiazol-2-yl]etylamino]-3-hydroxi-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-hydr
LEDER CC1=C(N=C(N=C1N)C(CC(=O)N)NCC(C(=O)N)N)C(=O)NC(C(C2=CN=CN2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OC(=N)[O-])O)C(=O)NC(C)C(C(C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NCCC5=NC(=CS5)C6=NC(=CS6)C(=O)NCCC[S+](C)C)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bleomycin sulfate
Typ Bleomycinsulfat
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Merck Index 14,1318
Löslighetsinformation Löslig i vatten eller DMSO
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bleomycin sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bleomycin, sulfate (salt)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.