Beskrivning
Var förberedd på HPLC med dessa SCAT™ blindpluggar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Blindplugg |
| Färg | Färglös |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.35 mm |
| För användning med (applikation) | HPLC/UHPLC-system |
| Förpackningsmängd | 10 Pk. |
| Trådstorlek | UNF 1/4 tum 28G |
| För användning med | Säkerhetslock, säkerhetsspilllock |
| Material | PFA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |