Läs mer
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Röd fluorescerande kontroll
Produktkod. 10726393
Change view
Kvantitet:
2 x 125μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10726393 2 x 125μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10726393 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14750100
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Röd fluorescerande kontroll
De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control är en idealisk indikator på lipidmedierad transfektionseffektivitet för RNAi-experiment, särskilt de som använder Lipofectamine™ RNAiMAX Transfektionsreagens. Sekvensen av BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control är inte homolog med någon känd gen, vilket förhindrar induktion av ospecifika cellulära händelser orsakade av införande av duplexet i celler. De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control ger:
  • En stark, lätt upptäckbar och fotostabil Alexa Fluor™ 555* signal som indikerar transfektionseffektivitet
  • Kemiska modifieringar för en tydligare, mer ihållande cellulär signal än med märkt siRNA
  • Bevisad korrelation av transfektionseffektivitet med Stealth RNAi™ siRNA och traditionella siRNA-molekyler* Detta färgämne kan detekteras med hjälp av standardfilteruppsättningar avsedda för Alexa Fluor™ 555, Cy ™3, DsRed, Texas Red™ eller rhodaminfluoroforer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring De BLOCK-iT™ Alexa Fluor™ Red Fluorescent Control tillhandahålls i en koncentration av 20μ M. Förvara vid -20 °C. Garanterat hållbar i 12 månader vid korrekt förvaring.
    Kontrolltyp Transfektionskontroll
    Detektionsmetod fluorescens
    Provtyp RNA
    För användning med (applikation) RNA-transfektion
    Etikett eller färgämne Alexa Fluor 555
    Produktlinje Alexa Fluor, BLOCK-iT
    Produkttyp Röd fluorescerande transfektionskontroll
    Kvantitet 2 x 125μ L
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Frakt skick Torr is