Läs mer
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo för elektroporering
Kvantitet:
75μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo ger:
En stark, lätt detekterbar FITC-signal som indikerar transfektionseffektivitet
Kemiska modifieringar för en tydligare, mer ihållande cellulär signal än märkt siRNA
Bevisad korrelation av transfektionseffektivitet med Stealth RNAi™ siRNA och traditionella siRNA-molekyler Detta
gör
BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo en idealisk indikator på transfektionseffektivitet för RNAi-experiment. BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo finns i två konfigurationer: en designad för lipidmedierad transfektion (2 x 125 μL) vid 20 μM och en designad för elektroporering (75 l) μvid 1 mM.
gör
BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo en idealisk indikator på transfektionseffektivitet för RNAi-experiment. BLOCK-iT™ Fluorescerande Oligo finns i två konfigurationer: en designad för lipidmedierad transfektion (2 x 125 μL) vid 20 μM och en designad för elektroporering (75 l) μvid 1 mM.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | BLOCK- iT™ Fluorescerande Oligo för elektroporering levereras som 75μ l vid 1 mM och bör förvaras vid -20° C. |
| Kontrolltyp | Transfektionskontroll |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Provtyp | RNA |
| För användning med (applikation) | Elektroporation |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Produktlinje | BLOCK-iT |
| Produkttyp | Fluorescerande Oligo |
| Kvantitet | 75μ L |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |