Läs mer
Sartorius Blockvikt
Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
5 kg
10 kg
220 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- OIML M1 och M2 blockvikter och tonvikter gjorda av gjutjärn som är svartlackat
- Densitet 7 200 kg/m 3
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- Levereras i högkvalitativa plastlådor som är lämpliga för användning i renrum
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kalibreringsmassa |
| Vikt (engelska) | 13.23 lb. |
| Klassificering | OIML M1 |
| Material | Gjutjärn |
| Vikt (metrisk) | 5 kg |