Läs mer
Sartorius™ Blockvikter
Produktkod. 15365276 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
5 g
10 g
20 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15365276 10 g Varje
15375266 5 g Varje
15375276 20 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15365276 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YCW7159AC02
Blockvikter är högkvalitativa arbetsstandarder för dagligt bruk, gjorda av högkvalitativa material.
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Ej magnetiserbar
  • Tillverkad av gjutjärn som är svartlackad med en densitet på 7 200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Blockvikt
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibreringscertifikat
Klassificering OIML klass M1
Material Gjutjärn
Vikt (metrisk) 10 g
Densitet 7 200 kg/m³