Läs mer
Invitrogen™ BlockAid™ Blockeringslösning
Produktkod. 11514147
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
11514147 50 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514147 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B10710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 SEK
    1687.65 SEK / 50ml
    Save 562.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BlockAid™ Blockeringslösning
BlockAid™ Blocking Solution är överlägsen vanliga blockerande reagenser såsom bovint serumalbumin, normalt serum eller kasein för användning med celler eller vävnadssnitt. Det är en optimerad blandning av proteinblockerande komponenter, utan behov av utspädning. BlockAid™ Blockeringslösning kan användas som det initiala blockeringsreagenset innan primär antikropp appliceras för att minimera ospecifik antikroppsbindning och som spädningsmedel för både den primära och sekundära antikroppen. Detta reagens är lämpligt för cell- eller vävnadsimmunfluorescensapplikationer. Det har också validerats för användning med streptavidinkonjugat och mikrosfär-proteinkonjugat.
Viktiga egenskaper hos BlockAid™ Blockeringslösning:
  • Utmärkt bakgrundsreducering —överlägsen konventionella blockeringslösningar
  • Färdig att använda, —ingen utspädning eller lagerberedning krävs
  • Mångsidig —användning med alla primära eller sekundära antikroppar, streptavidinkonjugat, mikrosfärproteinkonjugat eller Qdot™ konjugat Minimering av
    bakgrund från icke-specifik proteinbindning av antikroppar är avgörande för förbättrad känslighet och maximala signal-till-bakgrundsförhållanden. Detta är särskilt viktigt när man letar efter låguttryckande antigener, när man använder prover med hög autofluorescens eller för tekniker där signalerna i sig är svaga (som användning av direktmärkta primära antikroppar eller användning av superupplösningsavbildning).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Blockeringslösning
    Produktlinje BlockAid
    Reagenstyp Blockerande ⁄bakgrundsdämpningsreagens
    Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
    Kvantitet 50 ml
    Frakt skick Våt is