Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ BLOTTO in TBS
Produktkod. 10016913 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10016913 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 10016913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1515.65 SEK / 1 L
    Save 114.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Blockera membran, plattor och andra prover med denna färdiga 5 % lösning av fettfri mjölkpulver i TBS för Western blot, ELISA och andra detektionsmetoder.
Thermo Scientific™ Blocker BLOTTO Blocking Buffer är en färdig att använda 5 % lösning av fettfri mjölkpulver i Tris-buffrad koksaltlösning för användning i Western blotting, ELISA immunhistokemi och andra detektionsmetoder.
Höjdpunkter:
  • Populär– fettfri mjölk har använts i många år i en mängd olika proteinmetoder, även om den inte rekommenderas för avidinbaserade tekniker eftersom den innehåller en del endogent biotin
  • Bekväm– levereras som en färdig att använda 1X TBS lösning; kan spädas efter behov
  • Lätt att använda– formulerad med antiskummedel och timerosalfritt konserveringsmedel
  • Flexibel– kan användas för flera tillämpningar, inklusive som ett spädningsmedel för antikroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blockerare BLOTTO
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 1 l