Beskrivning
Blocker BSA är en renad 10% lösning av bovint serumalbumin för blockering i western blotting, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker BSA är en 10 % (w/v) lösning av högkvalitativ BSA som är användbar för att mätta överskottsproteinbindningsställen på membran och mikroplattor i immunoassays. Den späds oftast ut 10 gånger (till 1 % BSA) i 1X PBS eller 1X TBS vid initial testning. Blockerande BSA är vanligtvis mer effektivt än fettfri mjölk för biotin-avidinsystem eftersom det innehåller ett enda renat protein som saknar endogent biotin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TBS |
| Beskrivning | Blocker BSA i TBS (10X) |
| Koncentration | 10X |
| För användning med (applikation) | Västlig blot |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Blocker |
| Kvantitet | 125 mL |
| Formulering | 10 % BSA |