Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Produktkod. 17992361 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
200 mL
3 x 200 mL
Kemiskt namn eller material:
PBS
TBS
Förpackningsstorlek:
125ml
200ml
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
17992361 3 x 200 mL PBS Paket med 3
11889310 125 mL TBS 125ml
10341944 200 mL PBS 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 17992361 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 37525X3
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Blocker BSA är en renad 10% lösning av bovint serumalbumin för blockering i western blotting, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker BSA är en 10 % (w/v) lösning av högkvalitativ BSA som är användbar för att mätta överskottsproteinbindningsställen på membran och mikroplattor i immunoassays. Den späds oftast ut 10 gånger (till 1 % BSA) i 1X PBS eller 1X TBS vid initial testning. Blockerande BSA är vanligtvis mer effektivt än fettfri mjölk för biotin-avidinsystem eftersom det innehåller ett enda renat protein som saknar endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material PBS
Beskrivning Blocker BSA i PBS (10X)
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 3 x 200 mL
Formulering 10 % BSA