Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Produktkod. 10496134 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemiskt namn eller material:
PBS
TBS
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
10496134 1 L PBS 1 L
13454299 100 mL PBS 100ml
13464299 100 mL TBS 100ml
18643873 3 x 1 L PBS -
10443644 1 L TBS 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10496134 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 37528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 SEK
    1780.65 SEK / 1 L
    Save 289.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder. Blocker Kasein är 1 % (vikt/volym) kasein, vilket motsvarar den optimala koncentrationen för de flesta applikationer.
Funktioner hos blocker kasein inkluderar:
  • Renad kaseinblockeringsbuffert—med ett enkelt protein ger färre chanser till korsreaktion med analyskomponenter än serum- eller mjölklösningar
  • Lättanvänd—1% kaseinlösning är redo att användas; kan spädas ut ytterligare vid behov
  • Säker—stabil, tiomerosalfri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material PBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 1 L