Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Produktkod. 13464299 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemiskt namn eller material:
PBS
TBS
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Kemiskt namn eller material Förpackningsstorlek
13464299 100 mL TBS 100ml
13454299 100 mL PBS 100ml
10496134 1 L PBS 1 L
18643873 3 x 1 L PBS -
10443644 1 L TBS 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13464299 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00 SEK
    416.65 SEK / 100ml
    Save 68.35 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder. Blocker Kasein är 1 % (vikt/volym) kasein, vilket motsvarar den optimala koncentrationen för de flesta applikationer.
Funktioner hos blocker kasein inkluderar:
  • Renad kaseinblockeringsbuffert—med ett enkelt protein ger färre chanser till korsreaktion med analyskomponenter än serum- eller mjölklösningar
  • Lättanvänd—1% kaseinlösning är redo att användas; kan spädas ut ytterligare vid behov
  • Säker—stabil, tiomerosalfri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 100 mL