Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Artikelnummer. 18643873 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemiskt namn eller material:
PBS
TBS
Packungsgröße:
1 L
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Kemiskt namn eller material Packungsgröße
18643873 3 x 1 L PBS -
13454299 100 mL PBS 100ml
10496134 1 L PBS 1 L
13464299 100 mL TBS 100ml
10443644 1 L TBS 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18643873 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 37528X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5040.00 SEK
    4334.65 SEK / Paket med 3
    Save 705.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder. Blocker Kasein är 1 % (vikt/volym) kasein, vilket motsvarar den optimala koncentrationen för de flesta applikationer.
Funktioner hos blocker kasein inkluderar:
  • Renad kaseinblockeringsbuffert—med ett enkelt protein ger färre chanser till korsreaktion med analyskomponenter än serum- eller mjölklösningar
  • Lättanvänd—1% kaseinlösning är redo att användas; kan spädas ut ytterligare vid behov
  • Säker—stabil, tiomerosalfri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material PBS
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 3 x 1 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.