Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Produktkod. p-9651005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 ml
1 l
3 x 1 l
Kemiskt namn eller material:
Blocker Kasein
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 13454299
Brand: Thermo Scientific™ 37582
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder.
Blocker Casein är en färdig att använda lösning av renat kasein för blockeringssteg i western blot, ELISA , IHC och nukleinsyradetektionsmetoder. Blocker Kasein är 1 % (vikt/volym) kasein, vilket motsvarar den optimala koncentrationen för de flesta applikationer.
Funktioner hos Blocker Kasein inkluderar:
Renad kasein -—enkelproteinblockerande buffert ger färre chanser till korsreaktion med analyskomponenter än serum- eller mjölklösningar
Lätt att använda —1% kaseinlösning är klar att använda; kan spädas ytterligare efter behov
Säker —stabil, timerosalfri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Blocker Kasein
Koncentration 1X
För användning med (applikation) Western Blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 100 ml