Läs mer
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescensblockerande buffert (10X)
Produktkod. 15929152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15929152 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15929152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 37565
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Blocker FL Fluorescent Blocking Buffer är utformad för att blockera överskott av ospecifika bindningsställen för att hjälpa till att minska bakgrundsfluorescens i western blotting-applikationer.
Blocker FL-buffert hjälper till att förbättra fluorescerande proteindetektion genom att öka signal-till-brusförhållandet i blottingapplikationer där bakgrundsfluorescens annars kan störa signaldetektering.
Jämför och se alla tillgängliga blockeringsbuffertar. Arbetsreagens
framställs genom att tillsätta 1 del Blocker FL-buffert till 9 delar ultrarent vatten. Optimal koncentration bör bestämmas empiriskt för varje system. Kompatibel med både nitrocellulosa och PVDF-membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Blocker FL
Koncentration 10X
För användning med (applikation) Västlig blot
Fysisk form Vätska
Produktlinje Blocker
Kvantitet 100 ml