Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal platser:
15
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 15 |
| Typ | Block |