Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. 15347958 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal platser:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15347958 1 Varje
1 options
Produktkod. 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2165.55 SEK / Paket med 1
    Save 619.45 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Tillverkad av aluminiumlegering
En mängd olika block för alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Material Aluminiumlegering
Antal platser 1
Typ Block