Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
- Aluminiumlegeringsblock
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 46 |
| Typ | Block |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |