Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. 15377938 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal platser:
6
8
12
15
24
28
46
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Antal platser unitSize
15377938 16 mm 15 Varje
15327938 6 mm 46 Varje
15337938 10 mm 28 Varje
15367938 13 mm 24 Varje
15387938 18 mm 12 Varje
15397938 20 mm 8 Varje
15307948 25 mm 6 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15377938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1214.29 SEK / Paket med 1
    Save 120.71 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mängd olika block för alla applikationer
  • Aluminiumlegeringsblock
Notera: Enskild produkt finns i gruppbilden som visas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Material Aluminiumlegering
Antal platser 15
Typ Block
Diameter (metrisk) 16 mm