Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Produktkod. 15387938 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal platser:
6
8
12
15
24
28
46
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15387938
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mängd olika block för alla applikationer
  • Aluminiumlegeringsblock
Notera: Enskild produkt finns i gruppbilden som visas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Material Aluminiumlegering
Antal platser 12
Typ Block
Diameter (metrisk) 18 mm