Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torra bad/blockvärmare-blandade block
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal platser:
1
21
28
42
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 42 |
| Typ | Block |
| Inkluderar | 6 mm och 10 mm dia. |
| Diameter (metrisk) Well | 32 x 6 mm, 21 x 10 mm |