Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torra bad/blockvärmare-blandade block
Produktkod. 15357948 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal platser:
1
21
28
42
50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15357948
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminiumlegering
En mängd olika block för alla applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller)
Material Aluminiumlegering
Antal platser 21
Typ Block
Inkluderar 22 mm, 13 mm och 6 mm dia.
Diameter (metrisk) Well 3 x 22 mm, 12 x 12-13 mm, 6 x 6 mm