Läs mer
Fisherbrand™ Block för Fisherbrand™ Isotemp™ Digitala torrbadkar/blockvärmare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
15 ml
50 ml
Antal platser:
4
15
28
40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En mängd olika block för alla applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Digital och pekskärmstorka bad/blockvärmare (inga kompakta modeller) |
| Material | Aluminiumlegering |
| Antal platser | 15 |
| Typ | Block |