Läs mer
Blonanserin C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blonanserin C |
| CAS | 132811-84-8 |
| Molekylformel | C21H26FN3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-2-(1-piperazinyl)cycloocta[b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26FN3/c22-17-9-7-16(8-10-17)19-15-21(25-13-11-23-12-14-25)24-20-6-4-2-1-3-5-18(19)20/h7-10,15,23H,1-6,11-14H2 |
| LEDER | FC1=CC=C(C=C1)C2=CC(N3CCNCC3)=NC4=C2CCCCCC4 |
| IUPAC-namn | 4-(4-fluorophenyl)-2-(piperazin-1-yl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.45 |
| Formel vikt | 339.21 |