Läs mer
Blonanserin-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blonanserin-d5 |
| CAS | 1346599-86-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23H25D5FN3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(4-[Ethyl-d5)-1-piperazinyl]-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen-d5, AD 5423-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | FC(C=C1)=CC=C1C2=CC(N3CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC3)=NC4=C2CCCCCC4 |
| IUPAC-namn | 4-(4-fluorophenyl)-2-[4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)piperazin-1-yl]-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.53 |
| Visa mer |