Läs mer
Blonanserin N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blonanserin N-Oxide |
| CAS | 142838-82-2 |
| Molekylformel | C23H30FN3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(4-Ethyl-4-oxido-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine, N-Oxide 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30FN3O/c1-2-27(28)15-13-26(14-16-27)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3 |
| LEDER | FC(C=C1)=CC=C1C2=CC(N3CCN(CC3)(CC)=O)=NC4=C2CCCCCC4 |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-yl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.5 |
| Formel vikt | 383.2373 |