Läs mer
Blonanserin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Blonanserin |
| CAS | 132810-10-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H30 F N3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen, AD 5423 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3 |
| LEDER | CCN1CCN(CC1)c2cc(c3CCCCCCc3n2)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-namn | 2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 367.5 |
| Visa mer |