Läs mer
Scharlab Blodagarbas
Beskrivning
- Näringsrikt medium lämpligt för isolering av patogena mikroorganismer från kliniska prover.
- Detta medium behöver lägga till Ampicillin Selective Supplement (Art.nr: 06-126LYO1).
- Detta medium behöver tillsats av blod.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Form | Solid |
| Medietyp | Blodagarbas |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Köttextrakt 10,00 g/L, Trypton 10,00 g/L, Natriumklorid 5,00 g/L, Agar 15,00 g/L |
| För användning med (applikation) | Isolering av patogena mikroorganismer |
| Inkubationsförhållanden | 37 °C± 1,0 °C |
| Inkubationstid | 24 till 48 timmar. |
| pH | 7.3± 0,2 |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |