Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbas (uttorkad)
Produktkod. 10157812
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157812 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10157812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0055B
 Begränsad artikel
I lager
Odla en mängd olika patogena och icke-patogena bakterier med detta mycket näringsrika medium för allmänt bruk.
Odla en mängd olika patogena och icke-patogena bakterier med allmänt syfte Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbas (uttorkad). Utan några tillsatser kan mediet användas för kortvarigt underhåll av stamkulturer. Med tillsatt serum och andra berikningar är mediet lämpligt för odling av många kräsna organismer. Med tillsats av blod blir mediet lämpligt för bestämning av hemolytiska reaktioner som är viktiga diagnostiska kriterier för många organismer.
Blodagarbas är ett mycket näringsrikt medium som vanligtvis används som basmedium för att framställa blodagar genom tillsats av blod. Det kan också användas som allmänt medium utan tillsats av blod.
Blodagarbas användes under undersökningar av bestrålade Escherichia coli och andra bakterier 1,2 . Det var det mest lämpliga mediet för att undersöka fagerna i Clostridium perfringens3 och som bas för ett selektivt medium för Clostridium perfringens4 . Den användes med tillsats av fenolftaleinfosfat för detektion av fosfatasproducerande stafylokocker 5 och med tillsats av salt och agar för bedömning av ytkontamination på utrustning och griskroppar 6 . Det har använts för att bestämma salthaltsintervallet för tillväxt av marina flavobakterier 7 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Blodagarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 12,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning