Läs mer
Thermo Scientific™ Blood Agar Base No.2 med Horse Blood
Beskrivning
Odla och isolera kräsna patogener och andra mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base No.2 med Horse Blood. Den specialdesignade formuleringen möter behovet av en näringsrik blodagar som tillåter maximal återhämtning av känsliga organismer utan att störa deras hemolytiska reaktioner. Tillsatt defibrinerat hästblod ger ytterligare tillväxtfaktorer och möjliggör bestämning av hemolytiska mönster.
Använd Blood Agar Base No. 2 med Horse Blood för att återhämta kräsna organismer utan att störa deras hemolytiska reaktioner. Mediet använder Thermo Scientific™Oxoid™ Blood Agar Base No.2 som basmedium.
- Uppvisar överlägsna tillväxtbefrämjande egenskaper och förbättrad pigmentbildning hos kromogena bakterier.
- Stöder frodig tidig kolonial utveckling av kräsna organismer, särskilt streptokocker och pneumokocker.
- Tillåter bestämning av hemolytiska reaktionsmönster med tillsats av defibrinerat hästblod.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
I jämförelse med färsk smältagar uppvisar Blood Agar Base No.2 lika eller överlägsna tillväxtfrämjande egenskaper och förbättrad pigmentbildning hos bakterier. Jämförelse med många andra blodagarer har visat att med Oxoid Tillväxten av blodagarbas nr.2 för många bakterier förbättras avsevärt, särskilt de kräsna streptokockerna och pneumokockerna, vilket framgår av frodig och tidig kolonial utveckling.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Blodagar nr 2 med hästblod |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g ±1,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |